Learn More
1,3-Indanodiona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11914851 100 g Frasco de vidrio 100 g
10366850 5 g Frasco de vidrio 5 g
10376850 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11914851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122091000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 606-23-5 | C9H6O2 | 146.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 606-23-5
Fórmula molecular C9H6O2
Peso molecular (g/mol) 146.15
Clave InChI UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g
PubChem CID 11815
ChEBI CHEBI:78877
Nombre IUPAC indene-1,3-diona
SMILES C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Indanedione
Punto de fusión 129.0°C to 132.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 07,694
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Indanedione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.