Learn More
1,3-Indanodiona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464873 5 g 5 g
11474873 25 g 25 g
11484873 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464873 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12206.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 606-23-5 | C9H6O2 | 146.145 g/mol
It is used in the first stage of forensic identification of latent fingerprints. It is particularly useful for paper, and for items printed with thermal inks such as receipts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la primera etapa de identificación forense de huellas dactilares latentes. Resulta especialmente útil para el papel y para los elementos impresos con tintas térmicas, como los recibos.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter, benceno, ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 606-23-5
Fórmula molecular C9H6O2
Peso molecular (g/mol) 146.145
Número MDL MFCD00003779
Clave InChI UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-indanedione, 1,3-indandione, 1h-indene-1,3 2h-dione, 1,3-diketohydrindene, indan-1,3-dione, 1,3-indanone, indane-1,3-dione, diketohydrindene, 1,3-indandion, unii-4djn7yg35g
PubChem CID 11815
ChEBI CHEBI:78877
Nombre IUPAC indene-1,3-diona
SMILES C1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Indanedione
Punto de fusión 128°C to 132°C
Densidad 1.37
Cantidad 5 g
Beilstein 1210061
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether,benzene,slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Indanedione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Indene-1,3(2H)-dione