Learn More
1-(3-hidroxipropil)piperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489430 5 g 5 g
11479430 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489430 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50290.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 5317-32-8 | C7H16N2O | 144.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5317-32-8
Fórmula molecular C7H16N2O
Peso molecular (g/mol) 144.22
Número MDL MFCD00023132
Clave InChI LWEOFVINMVZGAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-piperazin-1-yl propan-1-ol, 1-piperazinepropanol, 1-3-hydroxypropyl piperazine, 1-3-hydroxypropyl-piperazine, piperazin-1-ylpropanol, 3-1-piperazinyl-1-propanol, 1-3-hydroxypropyl-4-piperazine, hydroxypropyl-piperazin, acmc-20a7ij, piperazin-1-ylpropan-ol
PubChem CID 79207
Nombre IUPAC 3-piperazin-1-ilpropan-1-ol
SMILES OCCCN1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Hydroxypropyl)piperazine
Punto de fusión 48°C to 52°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.22
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.