Learn More
1-(3-hidroxifenil)etanona (3-hidroxiacetofenona), Mikromol™
Código de producto. 30460596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460596 4 x 25 mg -
17972246 100 mg 100 miligramos
17942336 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460596 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0035.0500254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(3-hidroxifenil)etanona (3-hidroxiacetofenona), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone)
CAS 121-71-1
Nombres de analitos o componentes 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H8 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Etilefrine Hydrochloride Imp. E (EP), Etilefrine Imp. E (EP), 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone, 3-Hydroxyacetophenone, Etilefrine Hydrochloride Impurity E, Etilefrine Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,10H,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(=O)c1cccc(O)c1
Nombre IUPAC 1-(3-hidroxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 136.15
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 136,0524 g/mol