Learn More
1-(3-hidroxifenil)etanona (3-hidroxiacetofenona), Mikromol™
Description
1-(3-hidroxifenil)etanona (3-hidroxiacetofenona)
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone) |
| CAS | 121-71-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H8 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Etilefrine Hydrochloride Imp. E (EP), Etilefrine Imp. E (EP), 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone, 3-Hydroxyacetophenone, Etilefrine Hydrochloride Impurity E, Etilefrine Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,10H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cccc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-hidroxifenil)etanona |
| Show More |