Learn More
Clorhidrato de 1-(3-hidroxifenil)-2-(metilamino)etanona (clorhidrato de fenilefrona), Mikromol™
Código de producto. 17980956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17980956 100 mg 100 miligramos
17961366 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17980956 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0081.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 1-(3-hidroxifenil)-2-(metilamino)etanona (clorhidrato de fenilefrona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Phenylephrone Hydrochloride
CAS 94240-17-2
Nombres de analitos o componentes Phenylephrone Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H11 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Phenylephrine Hydrochloride Imp. C (EP), Phenylephrine Imp. C (EP), Phenylephrine USP Related Compound C, Phenylephrine USP RC C, 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanone Hydrochloride, Phenylephrine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Phenylephrone Hydrochloride, Ethanone, 1-(3-hydroxyphenyl)-2-(methylamino)-, hydrochloride (1:1), Ethanone, 1-(3-hydroxyphenyl)-2-(methylamino)-, hydrochloride (9CI), Phenylephrine Related Compound C as Hydrochloride, Phenylephrine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Phenylephrine Impurity C as Hydrochloride, Phenylephrine Impurity C as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,10-11H,6H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCC(=O)c1cccc(O)c1
Nombre IUPAC 1-(3-hidroxifenil)-2-(metilamino)etanona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 201.65
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.056 g/mol