Learn More
1-(3-hidroxifenil)-1-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3-Hydroxyphenyl)-1-propanone |
| CAS | 13103-80-5 |
| Fórmula molecular | C9 H10 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,10H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)c1cccc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-hidroxifenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 150.174 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.068 |