Learn More
1-(3-hidroxi-4-metilfenil)-1-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3-Hydroxy-4-methylphenyl)-1-propanone |
| CAS | 18158-56-0 |
| Fórmula molecular | C10H12O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3'-Hydroxy-4'-methyl-propiophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-3-9(11)8-5-4-7(2)10(12)6-8/h4-6,12H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(C1=CC=C(C)C(O)=C1)=O |
| Nombre IUPAC | 1-(3-hidroxi-4-metilfenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 164.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.08 |