Learn More
1-(3-hidroxi-4-metoxifenil)etan-1-ona (acetoisovanillona), Mikromol™
Descripción
1-(3-hidroxi-4-metoxifenil)etan-1-ona (acetoisovanillona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetoisovanillone |
| CAS | 6100-74-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetoisovanillone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H10 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Diosmin Imp. A (EP), 1-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone, Acetophenone, 3'-hydroxy-4'-methoxy- (7CI,8CI), 2-Methoxy-5-acetylphenol, 3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone, 4'-Methoxy-3'-hydroxyacetophenone, 5-Acetyl-2-methoxyphenol, Acetoisovanillone, Isoacetovanillone, NSC 30050, Diosmin Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)7-3-4-9(12-2)8(11)5-7/h3-5,11H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1O)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-(3-hidroxi-4-metoxifenil)etanona |
| Mostrar más |