Learn More
Dilinoleato de 1,3-glicerilo (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Glyceryl Dilinoleate |
| CAS | 15818-46-9 |
| Fórmula molecular | C39 H68 O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (Z,Z)-9,12-Octadecadienoic Acid 2-Hydroxy-1,3-propanediyl Ester, α,α'-Dilinolein, 1,3-Dilinoleoyl-rac-glycerol, (Z,Z)-9,12-Octadecadienoic Acid 2-Hydroxy-1,3-propanediyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11-14,17-20,37,40H,3-10,15-16,21-36H2,1-2H3/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18- |
| SMILES | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC |
| Nombre IUPAC | [2-hidroxi-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoil]oxipropil] (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoato |
| Peso molecular (g/mol) | 616.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 616.5067 |