Learn More
1-(3-Fluorofenil)-2-tiourea, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10495023 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10495023 5 g Frasco de vidrio 5 g
10198742 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10495023 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 372510050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 458-05-9
Fórmula molecular C7H7FN2S
Peso molecular (g/mol) 170.21
Clave InChI YKOBLHQALWQKTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-fluorophenyl-2-thiourea, 1-3-fluorophenyl thiourea, 3-fluorophenyl thiourea, n-3-fluorophenyl thiourea, amino 3-fluorophenyl amino methane-1-thione, acmc-20apbn, 1-m-fluorophenyl thiourea, 3-fluoro-phenyl-thiourea
PubChem CID 2734799
Nombre IUPAC (3-fluorofenil)tiourea
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)NC(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea
Punto de fusión 113°C to 117°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F6C6H4NHCSNH2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.