Learn More
Isocianuro de [1-(3-fluorofenil)-1-tosil]metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [1-(3-Fluorophenyl)-1-tosyl]methyl Isocyanide |
| CAS | 321345-36-2 |
| Fórmula molecular | C15H12NO2FS |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12FNO2S/c1-11-6-8-14(9-7-11)20(18,19)15(17-2)12-4-3-5-13(16)10-12/h3-10,15H,1H3 |
| SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C(C2=CC(=CC=C2)F)[N+]#[C-] |
| Nombre IUPAC | 1-fluoro-3-[isociano-(4-metilfenil)sulfonilmetil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 289.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.0573 |