Learn More
1-(3-Fluorobencil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15431508 1 g 1 g
15441508 5 g 5 g
15451508 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55295.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55513-19-4 | C11H15FN2 | 194.253 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55513-19-4
Fórmula molecular C11H15FN2
Peso molecular (g/mol) 194.253
Número MDL MFCD02242870
Clave InChI ITHBJSRWFNLKIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-fluorobenzyl piperazine, 1-3-fluorophenyl methyl piperazine, 1-3-fluoro-benzyl-piperazine, 3-fluorophenyl methyl piperazine, 1-3-fluorobenz-yl piperazine, piperazine, 1-3-fluorophenyl methyl, 1-3-fluorophenyl methyl piperazine trifluoroacetate
PubChem CID 903813
Nombre IUPAC 1-[(3-fluorofenil)metil]piperazina
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC(=CC=C2)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Fluorobenzyl)piperazine
Color Incoloro a naranja
Densidad 1.106 g/mL
Punto de ebullición 281°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.529
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido