Learn More
1-(3-Etil-5,5,8,8-tetrametil-5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)etanola, TRC
Código de producto. 30411720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30411720 25 mg
30417668 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30411720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29540525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-29-9
Fórmula molecular C18 H26 O
Peso molecular (g/mol) 258.4
Sinónimo 2'-Acetonaphthone, 3'-ethyl-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetramethyl- (7CI,8CI), Versalide (6CI), 1-(3-Ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 1,1,4,4-Tetramethyl-6-ethyl-7-acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1,1,4,4-Tetramethyl-6-ethyl-7-acetyltetralin, 3'-Ethyl-5',6',7',8'-tetrahydro-5',5',8',8'-tetramethyl-2'-acetonaphthone, 7-Acetyl-6-ethyl-1,1,4,4-tetramethyltetralin, 7-Acetyl-6-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, AETT, Musk 36A, NSC 15342
Nombre IUPAC 1-(3-etil-5,5,8,8-tetrametil-6,7-dihidronaftalen-2-il)etanola
SMILES CCc1cc2c(cc1C(=O)C)C(C)(C)CCC2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Versalide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O/c1-7-13-10-15-16(11-14(13)12(2)19)18(5,6)9-8-17(15,3)4/h10-11H,7-9H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.1984