Learn More
1-(3-etoxi-4-metoxifenil)-2-(metilsulfonil)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethanone |
| CAS | 1450657-28-9 |
| Fórmula molecular | C12H16O5S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O5S/c1-4-17-12-7-9(5-6-11(12)16-2)10(13)8-18(3,14)15/h5-7H,4,8H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOc1cc(ccc1OC)C(=O)CS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-(3-etoxi-4-metoxifenil)-2-metilsulfoniletanona |
| Peso molecular (g/mol) | 272.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.0718 |