Learn More
1-(3-Etoxi-4-metaxi-fenil)-2-metanassulfoniloletilamina (~10% inorgánicos), TRC
Código de producto. 30382234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382234 250 mg
30373556 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30382234 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE891705250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 253168-94-4
Fórmula molecular C12H19NO4S
Peso molecular (g/mol) 273.35
Sinónimo 3-Ethoxy-4-methoxy-alpha-[(methylsulfonyl)methyl]benzenemethanamine, 1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-methylsulfonylethylamine, Apremilast EP Impurity H
SMILES CCOc1cc(ccc1OC)C(N)CS(=O)(=O)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(3-Ethoxy-4-methoxy-phenyl)-2-methanesulfonylethylamine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO4S/c1-4-17-12-7-9(5-6-11(12)16-2)10(13)8-18(3,14)15/h5-7,10H,4,8,13H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.1035