Learn More
1,3-Diviniltetrametildisiloxano, 96 %, cont. hasta 4 % 1-vinil-3-etiltetrametildisiloxano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459703 25 g 25 g
11469703 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459703 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12463.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2627-95-4 | C8H18OSi2 | 186.40 g/mol
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane acts as a potential vinyl donor used in cross-coupling reactions. It is also involved in the copolymerization reaction with aromatic ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-diviniltetrametildisiloano actúa como un donante de vinilo potencial utilizado en reacciones de acoplamiento cruzado. También participa en la reacción de copolimerización con cetonas aromáticas.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2627-95-4
Fórmula molecular C8H18OSi2
Peso molecular (g/mol) 186.40
Número MDL MFCD00014933
Clave InChI BITPLIXHRASDQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-divinyltetramethyldisiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane, disiloxane, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyl, 1,1'-divinyltetramethyldisiloxane, unii-sj4d71zqf4, bisvinyltetramethyldisiloxane, 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyl disiloxane, sym-tetramethyldivinyldisiloxane, tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane, 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
PubChem CID 75819
Nombre IUPAC etenil-[etenil(dimetil)silil]oxi-dimetilsilano
SMILES C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
Especificaciones
Punto de ebullición 139°C to 140°C
Nombre del producto químico o material 1,3-Divinyltetramethyldisiloxane
Punto de fusión -100°C
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo cont. hasta 4 % 1-vinil-3-etilotetrametildisiloxano
Número UN UN1993
Beilstein 1762585
Temperatura de inflamación 24°C (75°F)
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.4
Porcentaje de pureza 96%
Índice de refracción 1.411
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.811