Learn More
1,3-Divinilbenceno (Estabilizado con TBC), TRC
Código de producto. 30133740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133740 500 mg 500 miligramos
30138646 1 g 1 g
30005855 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133740 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD679413500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-57-6
Fórmula molecular C10H10
Peso molecular (g/mol) 130.19
Sinónimo 1,3-Diethenylbenzene, 1,3-Bis(ethenyl)benzene, 1,3-Divinylbenzene, 3-Vinylstyrene, m-Divinylbenzene, m-Vinylstyrene
SMILES C=Cc1cccc(C=C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Divinylbenzene
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10/c1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9/h3-8H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.0783