Learn More
1,3-Ditiolan-2-imina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dithiolan-2-imine |
| CAS | 4472-81-5 |
| Fórmula molecular | C3H5NS2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Dithioimidocarbonic Acid Cyclic Ethylene Ester, 1,2-Ethanedithiol Cyclic Dithioimidocarbonate, 1,2-Ethanedithiol Cyclic Ester With Dithioimidocarbonic Acid, Carbonimidodithioic Acid Cyclic 1,2-Ethanediyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5NS2/c4-3-5-1-2-6-3/h4H,1-2H2 |
| SMILES | N=C1SCCS1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-ditiolan-2-imina |
| Peso molecular (g/mol) | 119.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.9863 |