Learn More
Clorhidrato de 1,3-ditietan-2-imina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dithietan-2-imine Hydrochloride |
| CAS | 25878-14-2 |
| Fórmula molecular | C2H3NS2.HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Dithio-imidocarbonic Acid Cyclic Methylene Ester Hydrochloride, Methanedithiol Cyclic Dithioimidocarbonate Hydrochloride, 2-Imino-1,3-dithietane Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3NS2.ClH/c3-2-4-1-5-2;/h3H,1H2;1H |
| SMILES | Cl.N=C1SCS1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-ditietan-2-imina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 141.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.9474 |