Learn More
1,3-Ditiano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458753 25 g 25 g
11448753 5 g 5 g
11468753 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458753 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10505.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 505-23-7 | C4H8S2 | 120.228 g/mol
1,3-Dithiane is used in umpolung reactions such as the Corey-Seebach reaction. It acts as a reagent for the deoxygenation of sulfoxides to their corresponding sulfides. Further, it is used as a protecting group for carbonyl compounds used in organic synthesis. It serves as a useful labeled synthon. In addition to this, it is used in the preparation of 2-ethyl-[1,3]dithiane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-ditiano se utiliza en reacciones de inversión de la polaridad como la reacción de Corey-Seebach. Actúa como reactivo para la desoxigenación de los sulfóxido a sus correspondientes sulfuros. Asimismo, se usa como un grupo de protección en los compuestos carbonilo de la síntesis orgánica. Sirve como un sintón etiquetado útil. Además de esto, se utiliza en la preparación de 2-etil-[1,3]ditiano.
Solubilidad
Soluble en benceno, éter, cloroformo y terahidrofurano. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 505-23-7
Fórmula molecular C4H8S2
Peso molecular (g/mol) 120.228
Número MDL MFCD00006654
Clave InChI WQADWIOXOXRPLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dithiacyclohexane, m-dithiane, dithiane-1,3, 1,3-dithian, dithiane-1,3 french, 1,3 dithiane, ccris 6777, m-dithiane, 8ci, 1,3 dithiocyclohexane, acmc-209knk
PubChem CID 10451
ChEBI CHEBI:47845
Nombre IUPAC 1,3-ditiano
SMILES C1CSCSC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dithiane
Punto de fusión 52°C to 55°C
Punto de ebullición 207°C to 208°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Olor Stench
Cantidad 25 g
Número UN UN3335
Beilstein 102534
Información de solubilidad Soluble in benzene,ether,chloroform and terahydrofuran. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.24
Porcentaje de pureza 98%