Learn More
1,3-Ditiano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15760819 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15760819 100 g Frasco de vidrio 100 g
10042210 5 g Frasco de vidrio 5 g
10624652 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15760819 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169511000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 505-23-7 | C4H8S2 | 120.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 505-23-7
Fórmula molecular C4H8S2
Peso molecular (g/mol) 120.23
Número MDL MFCD00006654
Clave InChI WQADWIOXOXRPLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dithiacyclohexane, m-dithiane, dithiane-1,3, 1,3-dithian, dithiane-1,3 french, 1,3 dithiane, ccris 6777, m-dithiane, 8ci, 1,3 dithiocyclohexane, acmc-209knk
PubChem CID 10451
ChEBI CHEBI:47845
Nombre IUPAC 1,3-ditiano
SMILES C1CSCSC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dithiane
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 49°C to 54°C
Color De beige a blanco
Densidad 90g/mL
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Fieser 02,182; 03,135; 04,216; 05,287; 06,248; 07,142; 14,157; 16,161; 01,208; 02,108; 12,158; 15,112
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales, agujas o polvo