Learn More
1,3-Distearil-2-cloropropanediol, TRC
Código de producto. 17998314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17998314 100 mg 100 miligramos
17907454 25 mg 25 miligramos
17920105 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17998314 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD493510100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26787-56-4
Fórmula molecular C39 H75 Cl O4
Peso molecular (g/mol) 643.46
Sinónimo Octadecanoic acid, 2-chloro-1,3-propanediyl ester (9CI), Stearic acid, 2-chlorotrimethylene ester (8CI), 1,3-Propanediol, 2-chloro-, distearate (8CI), Octadecanoic acid, 2-chloro-1,3-propanediyl ester (9CI), Stearic acid, 2-chlorotrimethylene ester (8CI), 1,3-Propanediol, 2-chloro-, distearate (8CI), 1,3-Bis-stearoyl-2-chloropropanediol
Nombre IUPAC (2-cloro-3-octadecanoiloxipropilo) octadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(Cl)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-1,3-Distearoyl-2-chloropropanediol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H75ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 642.5354
Porcentaje de pureza >95%