Learn More
1,3-diestearoil-2-cloropropanodiol-d5 (MAYOR), TRC
Código de producto. 30381011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30381011 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30381011 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4935141MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis-stearoyl-2-chloropropanediol D5
CAS 1329796-49-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C39 D5 H70 Cl O4
Cantidad 1 mg
Sinónimo 2-MCPD-d5-1,3-stearoyl
Fórmula InChI InChI=1S/C39H75ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36H2,1-2H3/i35D2,36D2,37D
SMILES [2H]C([2H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C([2H])(Cl)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC octadecanoato de (2-cloro-1,1,2,3,3-pentadeuterio-3-octadecanoiloxipropilo)
Peso molecular (g/mol) 648.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 647.5668
Porcentaje de pureza >95