Learn More
1,3-Dipropilxantina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dipropylxanthine |
| CAS | 31542-62-8 |
| Fórmula molecular | C11 H18 N4 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18N4O2/c1-3-5-14-9-8(12-7-13-9)10(16)15(6-4-2)11(14)17/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | CCCN1C2N=CNC2C(=O)N(CCC)C1=O |
| Nombre IUPAC | 1,3-dipropil-5,7-dihidro-4H-purina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 238.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.143 |