Learn More
1,3-Dipropil-8-fenilxantina, Thermo Scientific™
Código de producto. 15415759
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
15415759 10 mg 10 miligramos
15425759 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 15415759
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63554.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Antagonista selectivo de adenosina A1
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85872-53-3
Fórmula molecular C17H20N4O2
Peso molecular (g/mol) 312.373
Número MDL MFCD00209811
Clave InChI CLIGSMOZKDCDRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dipropyl-8-phenylxanthine, 3,7-dihydro-1,3-dipropyl-8-phenyl-1h-purine-2,6,dione, 8-phenyl-1,3-dipropyl-9h-purine-2,6-dione, 8-phenyl-1,3-dipropyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 1h-purine-2,6,dione, 3,7-dihydro-1,3-dipropyl-8-phenyl, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-8-phenyl-1,3-dipropyl, tocris-0486, 8-phenyl-1,3-dipropyl-3,9-dihydro-1h-purine-2,6-dione, 8-phenyl-1,3-dipropyl-3,9-dihydro-purine-2,6-dione
PubChem CID 128784
Nombre IUPAC 8-fenil-1,3-dipropil-7H-purina-2,6-diona
SMILES CCCN1C2=C(C(=O)N(C1=O)CCC)NC(=N2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dipropyl-8-phenylxanthine
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad Soluble in ethanol (5 mM), or DMSO (10 mM) with warming
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.37
Forma física Polvo