Learn More
1,3-difenilurea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Diphenylurea |
| CAS | 102-07-8 |
| Fórmula molecular | C13 H12 N2 O |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Urea, N,N'-diphenyl-, Carbanilide (7CI,8CI), N,N'-Diphenylurea, 1,3-Diphenylcarbamide, 1,3-Diphenylurea, AD 30, DPU, N-Phenyl-N'-phenylurea, NSC 227401, NSC 8485, s-Diphenylurea, sym-Diphenylurea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16) |
| SMILES | O=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1,3-difenilurea |
| Peso molecular (g/mol) | 212.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.095 |