Learn More
1,3-difenilurea, TRC
Código de producto. 30370239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370239 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30370239 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48739325G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diphenylurea
CAS 102-07-8
Fórmula molecular C13 H12 N2 O
Cantidad 25 g
Sinónimo Urea, N,N'-diphenyl-, Carbanilide (7CI,8CI), N,N'-Diphenylurea, 1,3-Diphenylcarbamide, 1,3-Diphenylurea, AD 30, DPU, N-Phenyl-N'-phenylurea, NSC 227401, NSC 8485, s-Diphenylurea, sym-Diphenylurea
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
SMILES O=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
Nombre IUPAC 1,3-difenilurea
Peso molecular (g/mol) 212.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.095