Learn More
1,3-difenilpropano, TRC
Código de producto. 30387725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387725 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30387725 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49234350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diphenylpropane
CAS 1081-75-0
Fórmula molecular C15H16
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16/c1-3-8-14(9-4-1)12-7-13-15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11H,7,12-13H2
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCC2=CC=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 196.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.1252