Learn More
1,3-Difenilisobenzofurano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322665 5 g 5 g
11312665 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322665 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00101.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5471-63-6 | C20H14O | 270.331 g/mol
1,3-Diphenylisobenzofuran is used as a fluorescent probe for detection of superoxide anion radical (O2-) inside the membrane lipid layer by DPBF fluorescence quenching method. It is used as quencher during the photo inactivation of TA-3 mouse mammary carcinoma cells containing hematoporphyrin. 1,3-Diphenylisobenzofuran is used to study the single crystal molecular structure and solution photophysical properties of DPBF.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-difenilisobenzofurano se utiliza como sonda fluorescente para la detección de radicales de aniones superóxido (O2-) dentro de la capa lipídica de la membrana mediante el método de atenuación de fluorescencia de DPBF. Se usa como desactivador durante la fotoactivación de las células de carcinoma mamario de ratón TA-3 que contienen hematoporfirina. El 1,3-difenilisobenzofurano se emplea para estudiar la estructura molecular monocristalina y las propiedades fotofísicas de la solución de DPBF.
Solubilidad
Soluble en tolueno. Insoluble en agua.
Notas
Aire sensible a la luz del aire.& Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5471-63-6
Fórmula molecular C20H14O
Peso molecular (g/mol) 270.331
Número MDL MFCD00005931
Clave InChI ZKSVYBRJSMBDMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diphenylisobenzofuran, diphenylisobenzofuran, isobenzofuran, 1,3-diphenyl, 1,3 diphenylisobenzofuran, 2,5-diphenyl-3,4-benzofuran, acmc-209lj9, 1,3-diphenylbenzo c furan, 1,3-diphenylisobenzo b furan, 1,3-di phenyl-2-benzofuran, #
PubChem CID 21649
Nombre IUPAC 1,3-difenil-2-benzofurano
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(O2)C4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diphenylisobenzofuran
Punto de fusión 131°C to 136°C
Cantidad 5 g
Beilstein 199922
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in toluene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.33
Porcentaje de pureza 97%