Learn More
1,3-Difenilisobenzofurano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10326980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10326980 1 g Frasco de vidrio 1 g
10091620 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10326980 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147580010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5471-63-6 | C20H14O | 270.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5471-63-6
Fórmula molecular C20H14O
Peso molecular (g/mol) 270.32
Número MDL MFCD00005931
Clave InChI ZKSVYBRJSMBDMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diphenylisobenzofuran, diphenylisobenzofuran, isobenzofuran, 1,3-diphenyl, 1,3 diphenylisobenzofuran, 2,5-diphenyl-3,4-benzofuran, acmc-209lj9, 1,3-diphenylbenzo c furan, 1,3-diphenylisobenzo b furan, 1,3-di phenyl-2-benzofuran, #
PubChem CID 21649
Nombre IUPAC 1,3-difenil-2-benzofurano
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(O2)C4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Diphenylisobenzofuran
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 129.0°C to 133.0°C
Color Amarillo a verde
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 17, 87
Fieser 01,342; 02,178; 04,209
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.32
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido cristalino o agujas