Learn More
1,3-Difenilguanidina, TRC
Código de producto. 18071330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18071330 2.5 g 2.50 g
18053130 500 mg 500 miligramos
18041730 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18071330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4626732.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-06-7
Fórmula molecular C13 H13 N3
Peso molecular (g/mol) 211.26
Sinónimo Guanidine, N,N'-diphenyl-, Guanidine, 1,3-diphenyl- (8CI), N,N'-Diphenylguanidine, 1,2-Diphenylguanidine, 1,3-Diphenylguanidine, Accel D, Accel DM-R, Accelerator BR, Accelerator D, Accelerator DPG, Chlorostain BR, DFG, DPG, DPG 75, DPG 80, Denax, Denax DPG, Diphenylguanidine, Guanid F, Melaniline, NSC 3272, Nocceler D, Nocceler D-P, Oricel D, Perkacit DP, Perkacit DPG, Rhenocure DPG, Rhenogran DPG, Rhenogran DPG 80, Rhenogran DPG 80P, Sanceler D, Sanceler D-G, Soxinol D, Soxinol DG, Vanax DPG, Vulcafor DPG, Vulkacit D, Vulkacit D/C, Vulkacit D/EG-C, Vulkazit, sym-Diphenylguanidine
Nombre IUPAC 1,3-difenilguanidina
SMILES N=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diphenylguanidine
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H3,14,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.1109