Learn More
1,3-Difenilguanidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414230 100 g 100 g
11472268 250 g 250 g
11462268 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414230 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15234.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 102-06-7 | C13H13N3 | 211.268 g/mol
1,3-Diphenylguanidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,3-difenilguanidina se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en alcohol, cloroformo, benceno caliente, tolueno caliente y ácidos minerales diluidos
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-06-7
Fórmula molecular C13H13N3
Peso molecular (g/mol) 211.268
Número MDL MFCD00001758
Clave InChI OWRCNXZUPFZXOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diphenylguanidine, diphenylguanidine, vulkazit, accelerator d, n,n'-diphenylguanidine, melaniline, denax, vulkacite d, nocceler d, vulkacit d
PubChem CID 7594
Nombre IUPAC 1,2-difenilguanidina
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=NC2=CC=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diphenylguanidine
Punto de fusión 146°C to 150°C
Densidad 1.13
Punto de ebullición >170°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 170°C (338°F)
Olor Characteristic
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 1875653
Índice Merck 14,3324
Información de solubilidad Soluble in alcohol, chloroform, hot benzene, hot toluene, and dilute mineral acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.27
Porcentaje de pureza 97%