Learn More
1,3-difenilacetona, TRC
Código de producto. 30378531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378531 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30378531 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4934431G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diphenylacetone
CAS 102-04-5
Fórmula molecular C15 H14 O
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O/c16-15(11-13-7-3-1-4-8-13)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES O=C(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
Nombre IUPAC 1,3-difenilpropan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 210.271
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.104