Learn More
1,3-difenil-d10-urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Diphenylurea D10 |
| CAS | 108009-46-7 |
| Fórmula molecular | C13 2H10 H2 N2 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Urea, N,N'-di(phenyl-d5)- (9CI), N,N'-Diphenylurea D10 (ring D10) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(NC(=O)Nc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,3-bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 222.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1577 |