Learn More
1,3-difenil-d10-urea, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Diphenylurea D10 |
| CAS | 108009-46-7 |
| Fórmula molecular | C13 2H10 H2 N2 O |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C13H12N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10 H,(H2,14,15,16)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(NC(=O)Nc2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2[2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,3-bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 222.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1577 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |