Learn More
1,3-difenil-2-tiourea, TRC
Código de producto. 30383978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383978 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30383978 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4921251G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diphenylthiourea
CAS 102-08-9
Fórmula molecular C13 H12 N2 S
Cantidad 1 g
Sinónimo Carbanilide, thio- (6CI,7CI,8CI), N,N'-Diphenylthiourea, 1,3-Bis(phenyl)thiourea, 1,3-Diphenyl-2-thiourea, 1,3-Diphenylthiourea, Accelerant CA, Accelerator C, Accelerator CA, CA, CA 50, Diphenylthiourea, N,N'-Diphenylthiocarbamide, NSC 28134, NSC 686, Nocceler C, Rhenocure CA, Stabilisator C, Sulfocarbanilide, Thiocarbanilide, Vulkacit CA, s-Diphenylthiocarbamide, sym-Diphenylthiourea
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
SMILES S=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
Nombre IUPAC 1,3-difeniltiourea
Peso molecular (g/mol) 228.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0721