Learn More
1,3-Difenil-2-propin-1-ol, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15430128 1 g 1 g
15440128 5 g 5 g
15450128 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15430128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53374.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1817-49-8 | C15H12O | 208.26 g/mol
1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-difenil-2-propin-1-ol se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1817-49-8
Fórmula molecular C15H12O
Peso molecular (g/mol) 208.26
Número MDL MFCD06654198
Clave InChI DZZWMODRWHHWFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diphenyl-2-propyn-1-ol, 1,3-diphenyl-prop-2-yn-1-ol, 1-phenyl-3-phenyl-propyn-3-ol, 1,3-diphenylpropargyl alcohol, benzenemethanol, a-2-phenylethynyl, alpha-phenyl ethynyl-benzenemethanol
PubChem CID 296659
Nombre IUPAC 1,3-difenilprop-2-in-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC(C2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol
Densidad 1.099
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.618
Cantidad 1 g
Número UN UN3082
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico