Learn More
1,3-Difenil-1H-pirazol-5-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10079291
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10079291 1 g 1 g
10202362 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10079291 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM00154DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 5356-71-8
Fórmula molecular C15H13N3
Peso molecular (g/mol) 235.29
Número MDL MFCD00084878
Clave InChI SXOFMEWDEKEVJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diphenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-1,3-diphenylpyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 1,3-diphenyl, pyrazole, 5-amino-1,3-diphenyl, 5-amino-1,3-diphenyl-1h-pyrazole, 1,3-diphenyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 1,3-diphenylpyrazole-5-ylamine, maybridge1_004139, acmc-1apw6, cbmicro_003752
PubChem CID 199969
Nombre IUPAC 2,5-difenilpirazol-3-amina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NN(C(=C2)N)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-diphenyl-1H-pyrazol-5-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.29
Porcentaje de pureza 97%