Learn More
1,3-Difenil-1-butanona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469097 1 g 1 g
11479097 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20654.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1533-20-6 | Molecular Formula: C16H16O | Molecular Weight: 224.303 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1533-20-6
Fórmula molecular C16H16O
Peso molecular (g/mol) 224.303
Número MDL MFCD00026345
Clave InChI GIVFXLVPKFXTCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diphenyl-1-butanone, 3-phenylbutyrophenone, b-phenylbutyrophenone, acmc-20ap3x, 1,3-diphenyl-butan-1-one, phenyl 2-phenylpropyl ketone, 1-butanone, 1,3-diphenyl, 2-alpha-methylbenzyl acetophenone
PubChem CID 137065
Nombre IUPAC 1,3-difenilbutan-1-ona
SMILES CC(CC(=O)C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diphenyl-1-butanone
Punto de fusión 68°C to 72°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.3
Porcentaje de pureza 95%