Learn More
1,3-Difenoxibenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11904721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11904721 100 g Frasco de vidrio 100 g
10652075 5 g Frasco de vidrio 5 g
10548322 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11904721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 408841000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3379-38-2 | C18H14O2 | 262.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3379-38-2
Fórmula molecular C18H14O2
Peso molecular (g/mol) 262.31
Número MDL MFCD00003036
Clave InChI JTNRGGLCSLZOOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-diphenoxybenzene, benzene, 1,3-diphenoxy, m-diphenyloxybenzene, m-phenoxyphenoxybenzene, benzene, m-diphenoxy, resorcinol diphenyl ether, 1,1'-1,3-phenylenebis oxy dibenzene, m-diphenoxybenzol, acmc-1adxk
PubChem CID 76911
ChEBI CHEBI:39273
Nombre IUPAC 1,3-difenoxibenceno
SMILES O(C1=CC=CC=C1)C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Diphenoxybenzene
Punto de fusión 58.0°C to 61.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.3
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina