Learn More
1,3-Difenoxibenceno, 99 %
Código de producto. 11487977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487977 25 g 25 g
11477977 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11487977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16647.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3379-38-2
Fórmula molecular C18H14O2
Peso molecular (g/mol) 262.31
Número MDL MFCD00003036
Clave InChI JTNRGGLCSLZOOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-diphenoxybenzene, benzene, 1,3-diphenoxy, m-diphenyloxybenzene, m-phenoxyphenoxybenzene, benzene, m-diphenoxy, resorcinol diphenyl ether, 1,1'-1,3-phenylenebis oxy dibenzene, m-diphenoxybenzol, acmc-1adxk
PubChem CID 76911
ChEBI CHEBI:39273
Nombre IUPAC 1,3-difenoxibenceno
SMILES O(C1=CC=CC=C1)C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diphenoxybenzene
Punto de fusión 59°C to 61°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2054179
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.31
Porcentaje de pureza 99%