Learn More
1,3-Dipalmitoil-2-oleoilo glicerol, TRC
Código de producto. 30378143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30378143 25 mg -
30380218 100 mg -
30382015 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378143 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48684525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2190-25-2
Fórmula molecular C53H100O6
Peso molecular (g/mol) 833.36
Sinónimo (9Z)-9-Octadecenoic Acid 2-[(1-Oxohexadecyl)oxy]-1-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]ethyl Ester, 1,3-Dipalmito-2-olein, 1,3-Dipalmitoyl-2-olein, 1,3-Dipalmitoyl-2-oleoylglycerin, 1,3-Dipalmitoyl-2-oleoylglycerol, 1-Palmito-2-oleo-3-palmitin, 2-Oleo-1,3-dipalmitin, 2-Oleodipalmitin, 2-Oleoyl-1,3-dipalmitin, 2-Oleoyl-1,3-dipalmitoylglycerin, 2-Oleoyl-1,3-dipalmitoylglycerol, Glycerin-1-palmitate-2-oleate-3-palmitate, Glycerol 1,3-Dipalmitate 2-oleate, Glyceryl 2-oleate-1,3-dipalmitate, POP
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dipalmitoyl-2-oleoyl Glycerol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C53H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-29-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50(48-57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-23-20-17-14-11-8-5-2)49-58-52(55)46-43-40-37-34-31-28-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-26,50H,4-24,27-49H2,1-3H3/b26-25-
Formula Weight (peso de la fórmula) 832.752