Learn More
1,3-dioxolano (estabilizado con BHT), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dioxolane |
| CAS | 646-06-0 |
| Fórmula molecular | C3 H6 O2 |
| Cantidad | 250 mL |
| Sinónimo | Dioxolane (7CI), 1,3-Dioxacyclopentane, 1,3-Dioxolan, 1,3-Dioxole, dihydro-, 5-Crown-2, DIOX, Ethylene glycol formal, Formal glycol, Glycolformal, 1,3-Dioxolane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2 |
| SMILES | C1COCO1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-dioxolano |
| Peso molecular (g/mol) | 74.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.0368 |