Learn More
1,3-Dioxolane, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Código de producto. 15621660 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
Envase:
Frasco de aluminio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15621660 500 mL Glass Bottle 500 ml
15611660 1 L Glass Bottle 1 litro
15608330 4 L Frasco de aluminio 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15621660 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 184497500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reagent Grade, contains ∼75 ppm BHT as inhibitor, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 646-06-0
Fórmula molecular C3H6O2
Peso molecular (g/mol) 74.079
Número MDL MFCD00003207
Clave InChI WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech
PubChem CID 12586
ChEBI CHEBI:87597
Nombre IUPAC 1,3-dioxolano
SMILES C1COCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dioxolane
Nombre de nota Contains approx.75 ppm BHT as inhibitor
Punto de fusión -95°C
Color Incolora
Densidad 1.06g/mL at 25°C
Punto de ebullición 76°C
Temperatura de inflamación −3°C (26.6°F)
Punto de ignición 525°F
Envase Glass Bottle
Índice de refracción n20/D 1.401(lit.)
Cantidad 500 mL
Número UN UN1166
Beilstein 102453
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08g/mol
Presión de vapor 70mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus