Learn More
1,3-Dioxolano, 99,8 %, anhidro, estabilizado con 75 ppm BHT, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12140910 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12140910 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 litro
11986201 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12140910 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431560010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 646-06-0 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 646-06-0 , 128-37-0
Fórmula molecular C3H6O2
Peso molecular (g/mol) 74.08
Clave InChI WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
Nombre IUPAC 2,6-diterc-butil-4-metilfenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dioxolane
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 99.75
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -95°C
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 74.0°C to 75.0°C
Temperatura de inflamación −6°C
Residuos de ignición 0.0005% max
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.75% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Índice de refracción 1.3990 to 1.4010
Cantidad 1 L
Residuos después de la evaporación 0.0005% max.
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Estabilizante 75ppm (BHT)
Viscosidad 0.66 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Porcentaje de pureza 99.8%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dioxolane, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.