Learn More
1,3-Dioxolano, 99,5 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11350148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11350148 250 mL 250 ml
11330148 1 L 1 litro
11340148 4 x 1 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11350148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042897.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.70€
    44.65€ / 250 ml
    Ahorro 9.05€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Como disolvente en la reacción de Mannich, como electrolito en las pilas.
As a solvent, in Mannich reaction, as an electrolyte in batteries.1,3-Dioxolane is used as a solvent for paints, cellulose esters and in organic synthesis. It is used as an extragent for waxes, fats and oils, stabilizer for halogenated hydrocarbons and co monomer in polyacetals preparation. It is used as finishing agent and swelling agent in textiles. It acts as an intermediate for the preparation of acyclovir and vandetanib. It is an essential ingredient in industrial polymers. In polymerization reactions, it acts as a chain length regulator and a chain transfer agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 646-06-0
Fórmula molecular C3H6O2
Peso molecular (g/mol) 74.079
Número MDL MFCD00003207
Clave InChI WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech
PubChem CID 12586
ChEBI CHEBI:87597
Nombre IUPAC 1,3-dioxolano
SMILES C1COCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dioxolane
Nombre de nota Stabilized
Punto de fusión -95°C
Densidad 1.06 g/mL
Punto de ebullición 74°C to 75°C
Temperatura de inflamación 1°C (34°F)
Índice de refracción 1.4
Cantidad 250 mL
Número UN UN1166
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,ether,n-octanol,acetone,chloroform,dichloromethane,ethyl Acetate and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dioxolane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dioxolane