Learn More
1,3-dioxolano 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30310026 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30310026 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA12873200AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,3-Dioxolane
CAS 646-06-0
Nombres de analitos o componentes 1,3-Dioxolane
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C3 H6 O2
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
SMILES C1COCO1
Nombre IUPAC 1,3-dioxolano
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 74.08
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 74,0368 g/mol