Learn More
Bromuro de (1,3-Dioxolan-2-ilmetil)zinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425405 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15425405 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58702.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1135389-59-1 | C4H7BrO2Zn | 232.382 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire, almacenar alejado del aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)zinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 1135389-59-1
Densidad 0.992
Fórmula molecular C4H7BrO2Zn
Número MDL MFCD07698709
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo bromo 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide, lojrlqrgbkthdb-uhfffaoysa-m, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide, 0.6 m in thf, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide, 0.50 m in thf, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 1,3-dioxolan-2-ylmethyl zinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI ZEBRGOCCZOTNDU-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]C1OCCO1.[Zn+]Br
Nombre IUPAC bromozinc(1+); 2-metanidil-1,3-dioxolano
Peso molecular (g/mol) 232.382
PubChem CID 24722674
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.38