Learn More
Bromuro de 2(1,3-dioxolan- -ilmetil)magnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | (1, 3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide |
| % mín. CAS | 8.14, 87.79 |
| % máx. CAS | 12.21, 91.86 |
| Color | Marrón a blanco |
| Densidad | 0.9400g/mL |
| Punto de ebullición | 65.0°C to 67.0°C |
| Temperatura de inflamación | −17°C |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
| Cantidad | 800 mL |
| Gravedad específica | 0.94 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- (1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)magnesium bromide, 0.5M solution in THF
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.